3',5'-Difluorpropiophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one

PC2884-10G
APOSPC2884-10GEA 36.4 EUR
APOSPC2884-10G
3',5'-Difluorpropiophenon 97%
3',5'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Molecular Weight: 170,16 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061142
CAS-Nummer: 135306-45-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR