2,2-Difluorbernsteinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
PC2890-1G PC2890-5G
APOSPC2890-1GEA 69.6 EUR
APOSPC2890-1G APOSPC2890-5G
2,2-Difluorbernsteinsäure 95%
2,2-Difluorbernsteinsäure
Formel: C₄H₄F₂O₄
Molecular Weight: 154.07 g/mol
Siedepunkt: 268
Schmelzpunkt: 144…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040970
CAS-Nummer: 665-31-6
UN: 3261
ADR: 8 III