3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure 97%
3-Fluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
Molecular Weight: 169,95 g/mol
Schmelzpunkt: 211…213 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00807404
CAS-Nummer: 149507-26-6