1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Brom-4-fluornitrobenzol, 1-Brom-3-fluor-6-nitrobenzol
PC2911-5G
PC2911-25G
PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA
21.9
EUR
APOSPC2911-5G
APOSPC2911-25G
APOSPC2911-100G
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol 98%
1-Brom-5-fluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Molecular Weight: 220 g/mol Siedepunkt: 70…75 °C/0,4mmHg Schmelzpunkt: 39…42 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00792441 CAS-Nummer: 700-36-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...