5-Brom-2-fluorphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2914-25G PC2914-5G PC2914-100G PC2914-500G
APOSPC2914-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2914-25G APOSPC2914-5G APOSPC2914-100G APOSPC2914-500G
5-Brom-2-fluorphenol 98%
5-Brom-2-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Siedepunkt: 53 °C/2mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782066
CAS-Nummer: 112204-58-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR