2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2916-1G PC2916-250MG PC2916-5G
APOSPC2916-1GEA 29 EUR
APOSPC2916-1G APOSPC2916-250MG APOSPC2916-5G
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅FO₃
Schmelzpunkt: 174…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972875
CAS-Nummer: 550363-85-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III