Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Chlorphenyl)trifluorborsäure Kaliumsalz
PC2917-10G
PC2917-25G
PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA
149
EUR
APOSPC2917-10G
APOSPC2917-25G
APOSPC2917-5G
Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat 95+%
Kalium(4-chlorphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₆H₄BClF₃K Molecular Weight: 218.45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115770 CAS-Nummer: 661465-44-7 |