5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2919-1G PC2919-5G
APOSPC2919-1GEA 143 EUR
APOSPC2919-1G APOSPC2919-5G
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Molecular Weight: 256.71 g/mol
Schmelzpunkt: 300…301 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200879
CAS-Nummer: 84163-16-6