Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-2-methylpropionic acid methyl ester
PC2925-1G PC2925-5G
APOSPC2925-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2925-1G APOSPC2925-5G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Formel: C₅H₉FO₂
Molecular Weight: 120,12 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265444
CAS-Nummer: 338-76-1
UN: 3272
ADR: 3,III