2,4-Difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
PC2930-100G PC2930-25G PC2930-5G
APOSPC2930-100GEA 122 EUR
APOSPC2930-100G APOSPC2930-25G APOSPC2930-5G
2,4-Difluortoluol 98%
2,4-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 113…117 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000332
CAS-Nummer: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 1993
ADR: 3,II