1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2931-250MG PC2931-1G
APOSPC2931-250MGEA 99.2 EUR
APOSPC2931-250MG APOSPC2931-1G
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₀H₁₂F₃N₃O
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311906
CAS-Nummer: 401930-07-2