2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 502 EUR
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃NO₅
Molecular Weight: 251.12 g/mol
Schmelzpunkt: 97.8…98.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741392
CAS-Nummer: 189359-65-7