2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2934-1G
PC2934-500MG
PC2934-5G
APOSPC2934-1GEA
52.2
EUR
APOSPC2934-1G
APOSPC2934-500MG
APOSPC2934-5G
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine 97%
2-Amino-4-bromo-6-(trifluoromethyl)phenylamine
Formel:
C₇H₆BrF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741393 CAS-Nummer: 157026-19-2 |