2,5-Difluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,4-Difluoro-2-methylbenzene

PC2940-10G PC2940-25G
APOSPC2940-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2940-10G APOSPC2940-25G
2,5-Difluortoluol 98%
2,5-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Molecular Weight: 128,12 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000347
CAS-Nummer: 452-67-5
UN: 2388
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR