2,6-Difluortoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene

PC2941-1G PC2941-25G PC2941-5G
APOSPC2941-1GEA 56.8 EUR
APOSPC2941-1G APOSPC2941-25G APOSPC2941-5G
2,6-Difluortoluol
2,6-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Molecular Weight: 128,12 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C
Dichte: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043898
CAS-Nummer: 443-84-5
UN: 2388
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR