2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid
PC2948-25G PC2948-5G
APOSPC2948-25GEA 102 EUR
APOSPC2948-25G APOSPC2948-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₆O₂S
Molecular Weight: 312.62 g/mol
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094042
CAS-Nummer: 351003-22-0
UN: 3261
ADR: 8 II