2-Brom-6-fluoranisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzene
PC2958-25G
APOSPC2958-25GEA
128
EUR
APOSPC2958-25G
2-Brom-6-fluoranisol
2-Brom-6-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO Molecular Weight: 205,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04974125 CAS-Nummer: 845829-94-9 |