1,6-Diiodperfluorhexan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoro-1,6-diiodohexane
PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-25GEA 725 EUR
APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodperfluorhexan 98%
1,6-Diiodperfluorhexan
Formel: C₆F₁₂I₂
Molecular Weight: 553,86 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C/100mmHg
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00042264
CAS-Nummer: 375-80-4
EINECS: 206-794-7