1,8-Diiodhexadecafluoroctan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2968-1G
PC2968-5G
PC2968-250MG
APOSPC2968-1GEA
97.3
EUR
APOSPC2968-1G
APOSPC2968-5G
APOSPC2968-250MG
1,8-Diiodhexadecafluoroctan 97%
1,8-Diiodohexadecafluorooctane
Formel:
C₈F₁₆I₂ Siedepunkt: 112 °C/25mmHg Schmelzpunkt: 75…76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00236093 CAS-Nummer: 335-70-6 |