1,2-Diiodtetrafluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodtetrafluorbenzol 97%
1,2-Diiodtetrafluorbenzol
Formel: C₆F₄I₂
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00019011
CAS-Nummer: 2708-97-6