1,4-Diiodtetrafluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 0 EUR
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodtetrafluorbenzol 97%
1,4-Diiodtetrafluorbenzol
Formel: C₆F₄I₂
Schmelzpunkt: 107…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001055
CAS-Nummer: 392-57-4
EINECS: 206-877-8