Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2972-25G PC2972-5G PC2972-1G
APOSPC2972-25GEA 313 EUR
APOSPC2972-25G APOSPC2972-5G APOSPC2972-1G
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid
Formel: C₇HF₁₃O₅
Siedepunkt: 170…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156025
CAS-Nummer: 151772-59-7
UN: 3265
ADR: 8,III