2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2978-1G
APOSPC2978-1GEA
198
EUR
APOSPC2978-1G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinamid
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinamid
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091397 CAS-Nummer: 874767-59-6 |