3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamid, α,α,α-Trifluor-m-toluolsulfonamid
PC2979-10G PC2979-1G PC2979-5G
APOSPC2979-10GEA 114 EUR
APOSPC2979-10G APOSPC2979-1G APOSPC2979-5G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Molecular Weight: 225.19
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042421
CAS-Nummer: 672-58-2