1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 499 EUR
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan 97%
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-diiodethan
Formel: C₂F₄I₂
Siedepunkt: 112…113 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039401
CAS-Nummer: 354-65-4
EINECS: 205-567-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR