5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxaldehyde
PC2982-10G PC2982-1G PC2982-5G
APOSPC2982-10GEA 346 EUR
APOSPC2982-10G APOSPC2982-1G APOSPC2982-5G
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Formel: C₁₃H₆F₆O₂
Molecular Weight: 308,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173833
CAS-Nummer: 256658-04-5