4-Fluor-o-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 108 EUR
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
4-Fluor-o-toluylsäure 97%
4-Fluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115880
CAS-Nummer: 321-21-1