3-Amino-2-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2987-1G PC2987-5G
APOSPC2987-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2987-1G APOSPC2987-5G
3-Amino-2-fluor-6-methylpyridin
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇FN₂
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095221
CAS-Nummer: 374633-34-8