3-Amino-6-fluor-2-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-2-methylpyridin-3-amine
PC2988-1G
PC2988-5G
PC2988-25G
APOSPC2988-1GEA
79.9
EUR
APOSPC2988-1G
APOSPC2988-5G
APOSPC2988-25G
3-Amino-6-fluor-2-methylpyridin
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇FN₂ Molecular Weight: 126,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094949 CAS-Nummer: 28489-47-6 |