2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G
APOSPC3000-5GEA 143 EUR
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₉H₁₀F₂O₃S
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038284
CAS-Nummer: 135206-84-7