1,4-Dimethoxy-2-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 84.1 EUR
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Dimethoxy-2-fluorbenzol 98%
1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₉FO₂
Siedepunkt: 119…121 °C/40mmHg
Schmelzpunkt: 23…26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042487
CAS-Nummer: 82830-49-7