4-Fluorveratrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethoxy-4-fluorbenzol
PC3002-100G
PC3002-25G
PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA
482
EUR
APOSPC3002-100G
APOSPC3002-25G
APOSPC3002-10G
4-Fluorveratrol 98%
4-Fluorveratrol
Formel:
C₈H₉FO₂ Molecular Weight: 156.16 g/mol Siedepunkt: 120…123 °C/45mmHg Dichte: 1.171 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012201 CAS-Nummer: 398-62-9 |