2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G
PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA
102
EUR
APOSPC300505-1G
APOSPC300505-5G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)phenol 97%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₃Br₂F₃O Molecular Weight: 319.901 g/mol Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09261146 CAS-Nummer: 35852-57-4 |