2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Amino-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300506-1G PC300506-250MG PC300506-5G
APOSPC300506-1GEA 58 EUR
APOSPC300506-1G APOSPC300506-250MG APOSPC300506-5G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)anilin 95%
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177.1200 g/mol
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01731750
CAS-Nummer: 454-81-9