2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)-4-thiazolcarbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300520-1G
PC300520-5G
PC300520-25G
APOSPC300520-1GEA
46.4
EUR
APOSPC300520-1G
APOSPC300520-5G
APOSPC300520-25G
2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)-4-thiazolcarbonsäure 96%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₆F₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05865138 CAS-Nummer: 144061-16-5 |