3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Oxo-4-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}but-2-enoic acid
PC300522-1G
PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA
94.4
EUR
APOSPC300522-1G
APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Formel:
C₁₁H₈F₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00169478 CAS-Nummer: 298217-69-3 |