Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300546-1G PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA 139 EUR
APOSPC300546-1G APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₂S
Molecular Weight: 274.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100111
CAS-Nummer: 1002355-89-6