Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 109 EUR
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Formel: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
Molecular Weight: 299.7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03153507
CAS-Nummer: 380453-90-7