3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 106 EUR
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06375956
CAS-Nummer: 89810-01-5