8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300575-1G PC300575-250MG
APOSPC300575-1GEA 151 EUR
APOSPC300575-1G APOSPC300575-250MG
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂·xH₂O
Schmelzpunkt: 232…234 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22682817
CAS-Nummer: 1018828-72-2