2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 58 EUR
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Formel: C₈H₈ClF₃N₂O
Molecular Weight: 240,61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10568236
CAS-Nummer: 1053656-91-9