4-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 0 EUR
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631896
CAS-Nummer: 137736-06-2