4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)methanol
PC300610-1G
PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA
186
EUR
APOSPC300610-1G
APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₁₃H₁₁FO₂ Molecular Weight: 218.227 g/mol Schmelzpunkt: 66…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11190422 CAS-Nummer: 167091-96-5 |