2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300640-1G PC300640-10G PC300640-5G
APOSPC300640-1GEA 217 EUR
APOSPC300640-1G APOSPC300640-10G APOSPC300640-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₈H₄BrF₃N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505041
CAS-Nummer: 1215458-83-5