3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC300644-1G
PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA
116
EUR
APOSPC300644-1G
APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Molecular Weight: 176.142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311991 CAS-Nummer: 383907-17-3 |