4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
PC300664-1G PC300664-250MG
APOSPC300664-1GEA 190 EUR
APOSPC300664-1G APOSPC300664-250MG
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃
Molecular Weight: 259.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09042650
CAS-Nummer: 863675-89-2