2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300675-1G
PC300675-5G
PC300675-10G
APOSPC300675-1GEA
149
EUR
APOSPC300675-1G
APOSPC300675-5G
APOSPC300675-10G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Formel:
C₁₂H₁₅ClF₃N₃O Molecular Weight: 309.72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203913 CAS-Nummer: 215434-40-5 |