Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300687-10G PC300687-1G PC300687-5G
APOSPC300687-10GEA 302 EUR
APOSPC300687-10G APOSPC300687-1G APOSPC300687-5G
Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂S
Molecular Weight: 265,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239291
CAS-Nummer: 35978-33-7