2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300753-1G
APOSPC300753-1GEA 201 EUR
APOSPC300753-1G
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-(4-Bromophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₂H₇BrF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703540
CAS-Nummer: 1086376-15-9