4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 109 EUR
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Molecular Weight: 337,697 g/mol
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07774164
CAS-Nummer: 874839-13-1
UN: 3261
ADR: 8,III